Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-SOX13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E8]
Lieferant: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOX13 (SRY (sex determining region Y)-box 13)
Clonality: monoclonal
Clone: 300000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG USBI133716
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol SOX13
Antigen name SRY (sex determining region Y)-box 13
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 3E8
Wirt Mouse
Isotyp IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 25 to 138
Purification purified by Protein A chromatography
Sequence KSEEKKEPCHEAPQGSATAAEPQPGDPARASQDSADPQAPAQGNFRGSWDCSSPEGNGSPEPKRPGVSEAASGSQEKLDFNRNLKEVVPAIEKLLSSDWKERFLGRNSMEAKDV
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping