Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Rabbit Anti-Mouse IgG3 Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Mouse IgG3 heavy chain antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, and immunochemistry requiring extremely low background levels, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Do not add Sodium Azide!
Type: Secondary
Antigen: IgG3 γ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
1 mg 1 mg ROCK610-4343
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol IgG3
Antigen name IgG3
Reaktivität Mouse
Konjugation Peroxidase
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Rabbit
Isotyp none
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Gel Shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Konzentration 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format Antibody fraction
Cross adsorption non
Immunogen Anti-Mouse IgG3 heavy chain was produced by repeated immunization with Mouse IgG3 heavy chain in rabbit.
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage Buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Gentamicin Sulfate. 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Storage temperature Cool
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge