Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Rabbit Anti-Mouse IgG (H+L) Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Secondary Rabbit Anti-IgG (H&L) Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
2 mg 2 mg ROCK610-4020
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol IgG (H+L)
Antigen name IgG (H+L)
Reaktivität Mouse
Konjugation TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Rabbit
Isotyp none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Konzentration 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format Antibody fraction
Cross adsorption hum
Immunogen Mouse IgG whole molecule
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Lagertemperatur Cool
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge