Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CLIP1 Goat Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with canine, mouse, porcine and rat based on sequence homology. CLIP170 was initially identified as a new type of intermediate filament associated protein that is highly expressed in Reed-Sternberg cells, the tumoral cells diagnostic for Hodgkin's disease. Later experiments showed that it is located at microtubule plus ends and is required for the binding of endocytic carrier vesicles. CLIP170 has also been suggested to act with LIS1, a protein implicated in brain development, to regulate dynein/dynactin binding microtubules. Other studies suggest that CLIP170 can influence the formation of lamellipodia and cell invasion by invasive breast cancer cells by regulating the release of kinesin and IQGAP1 from a complex of those proteins, CLIP170 and Rac1. At least two isoforms of CLIP170 are known to exist.
Immunohistochemistry: 2-4µg/ml, Western Blot: 1-3 ug/ml
Type: Primary
Antigen: CLIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 ug 100 µG PIEAPA519167 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CLIP1
Antigen name CAP-GLY Domain containing linker Protein 1
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms cytoplasmic linker 1, Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein, CAP-GLY domain containing linker protein 1, MGC131604, CLIP170, CYLN1, restin, CLIP-170, restin (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein), CLIP1, RSN, CLIP
Gene ID 6249
Konzentration 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (PHSTHHGSRGEERP) corresponding to the C-terminus amino acids of CLIP1
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Lagertemperatur -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Brand name Invitrogen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge