Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-HIF3A Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
PA1-16952 is specific for the ~68 kDa HIF-3 alpha protein. Because a band at ~71 kDa is also seen in hypoxic samples, it is important to run a negative control lysate as well. Suggested positive control: Cos7 CoCl2-treated lysate. Hypoxia-inducible factor (HIF) is one of the most important factors in the cellular response to hypoxia, transcriptionally activating genes encoding proteins that mediate adaptive responses to reduced oxygen availability. HIF is a heterodimer consisting of one of three subunits, HIF1 alpha, HIF2 alpha, or HIF3 alpha. HIF target genes play critical roles in metabolism, angiogenesis, cell proliferation and cell survival. HIF3 alpha protein is one of several alpha/beta-subunit heterodimeric transcription factors that regulate many adaptive responses to low oxygen tension (hypoxia). The alpha 3 subunit lacks the transactivation domain found in factors containing either the alpha 1 or alpha 2 subunits. HIF3 alpha may be a marker for tumor growth and angiogenesis.
Type: Primary
Antigen: HIF3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116952 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol HIF3A
Antigen name Hypoxia inducible Factor 3 alpha Subunit
Reaktivität Mouse, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms IPAS, PASD7, MOP7, Inhibitory PAS domain protein, Hypoxia Inducible Factor 3 alpha
Gene ID 64344, 53417
Konzentration 24 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 250-350 of the human HIF-3 alpha protein. [Swiss-Prot# Q66K72]
Purification Protein G
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge