Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-HIF-PH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody is expected to react with rat based on sequence homology. HIF prolyl hydroxylase 2 is a prolyl hydroxylase that modifies HIF-alpha. Classic prolyl hydroxylases are found in the endoplasmic reticulum and modify collagen, whereas HIF is an intracellular protein and the HPH sites do not resemble those modifying collagen. HIF is a transcriptional complex that plays a critical role in oxygen homeostasis. HPH is an essential component of the pathway through which cells sense oxygen. In the presence of oxygen, HPHs convert specific prolyl residues in HIF-alpha to hydroxyproline, leading to HIF-alpha destruction. Low oxygen levels, sensed at the cellular level, cause the HIF conversion to be reduced so that HIF is stable and there is increased angiogenesis. HPH-2, specifically, catalyzes the posttranslational formation of 4-hydroxyproline in HIF alpha proteins. It hydroxylates HIF-1 alpha at Pro(402) and Pro(564), and HIF-2 alpha. It targets HIF through the hydroxylation for proteasomal degradation via the von Hippel-Lindau ubiquitylation complex.
Type: Primary
Antigen: HIF-PH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116946 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol HIF-PH2
Antigen name HIF Prolyl Hydroxylase 2
Reaktivität Mouse, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms HIF Prolyl Hydroxylase 2, EGL 9 homolog of C. elegans 1 antibody, Chromosome 1 Open Reading Frame 12 antibody, EGLN 1 EGLN1 antibody, C1ORF12 antibody
Gene ID 54583, 112405
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 300-400 of the mouse HPH-2 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.02% sodium azide
Storage temperature 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge