Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-LC3A/B Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody detects both LC3A and LC3B. In Western blot bands are seen ~17 and 19 kDa. Suggested positive control: human and mouse brain lysate, antigen standard for MAP1LC3B (transient overexpression lysate), mouse brain protein, human brain protein. Autophagy is a process of intracellular bulk degradation in which cytoplasmic components, including organelles, are sequestered within double-membrane vesicles that deliver the contents to the lysosome/vacuole for degradation. During macroautophagy, the sequestering vesicles, termed autophagosomes, fuse with the lysosome or vacuole resulting in the delivery of an inner vesicle (autophagic body) into the lumen of the degradative compartment. There are 16 proteins participating in the autophagy pathway in human. The autophagy protein LC3, a mammalian homologue of Atg8, was originally identified as microtubule-associated protein 1 light chain 3. It is a component of both the MAP1A and MAP1B microtubule-binding domains and the heavy-chain independent regulation of LC3 expression might modify MAP1 microtubule-binding activity during development. LC3 is the only known mammalian protein identified that stably associate with the autophagosome membranes. LC3-I is cytosolic and LC3-II is membrane bound and enriched in the autophagic vacuole fraction. The detection of LC3-I to LC3-II conversion is a useful and sensitive marker for distinguishing autophagy in mammalian cells.
Type: Primary
Antigen: LC3A/B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Zebrafish, Mouse, Human, Canine
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116931 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol LC3A/B
Antigen name Microtubule-associated Protein 1 light chain 3 alpha And beta
Reaktivität Rat, Dog, Zebrafish, Mouse, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B, MAP1A/MAP1B LC3, MAP1LC3, MAP1 light chain 3-like protein 2, MAP1LC3A, LC3, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3B, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain, map1lc3a
Gene ID 84557, 362245, 64862, 67443, 81631, 66734, 406466
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide corresponding to a region between residues 25-121 of human LC3 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 0.02% sodium azide
Lagertemperatur -20°C or -80°C if preferred
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping