Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-HMGB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody is expected to cross react with porcine, equine and rabbit samples based on 100% sequence homology. Suggested positive control: Hela whole cell extract, antigen standard for HMGB1 (transient overexpression lysate). HMGB1 and HMGB2 are part of the chromatin non-histone high mobility group proteins 1 and 2. These proteins (containing multiple HMG-boxes) are conserved domains of 80 amino acids which mediate the DNA binding of many proteins. HMG box domains recognize DNA structure. Both HMGB1 and HMGB2 contain an N-terminal HMG box, a central HMG box, and an acidic carboxy terminus. The acidic tails of these proteins contain multiple serine residues which match the phosphorylation consensus sites of casein kinase II, and phosphorylation of this domain appears to be important for proper functioning of these proteins. HMGB1 and HMGB2 have been shown to facilitate the binding of various sequence-specific transcription factors to their respective DNA binding sites. They may also serve as architectural factors that recognize and mediate DNA structural changes that accompany various events such as DNA repair, transcription, and replication.
Type: Primary
Antigen: HMGB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Canine, Bovine, Human, Mouse, Rat, Ovine
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116926 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol HMGB1
Antigen name High-mobility Group Box 1
Reaktivität Bovine, Mouse, Human, Rat, Dog, Ovine
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms Hmgb1, High mobility group protein 1 antibody, Amphoterin antibody, HMG3 antibody, High Mobility Group Box 1 antibody, High mobility group 1 antibody
Gene ID 101112071, 25459, 3146, 282691, 403170, 15289
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between to amino acids 100-200 of the human HMGB1 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris glycine, 0.02% sodium azide
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge