Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-Phospho-Survivin (Thr34) Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
The target sequence has 100% sequence homology with feline and primate, and 94% sequence homology with canine, porcine, and bovine. Regulated inhibition of programmed cell death (apoptosis) preserves normal homeostasis and tissue and organ morphogenesis. Aberrations in this process contribute to human diseases and cancer by abnormally prolonging cell viability. Recently, several apoptosis inhibitors related to the baculovirus iap gene have been found in various species, including human. IAP proteins contain one/three Cys/His baculovirus IAP repeats plus a c-terminus RING finger and are thought to block an evolutionary conserved step in apoptosis. Survivin encodes a structurally unique inhibitor of apoptosis (IAP). Survivin expression is turned off during fetal development and is not found in non-neoplastic adult human tissues. Survivin becomes abundantly re-expressed in transformed cells and in all of the most common cancers of lung, colon, pancreas, breast and prostate in vivo. Survivin appears to be situated at the crossroads of cell death and cell division, governing a checkpoint involved in cytokinesis while also suppressing apoptosis.
Type: Primary
Antigen: Phospho-Survivin (Thr34)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116853 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol Phospho-Survivin (Thr34)
Antigen name Baculoviral IAP Repeat Containing 5
Reaktivität Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms SVV, EPR 1, BIRC 5, Baculoviral IAP repeat containing 5, IAP4, API4, Apoptosis Inhibitor 4, Apoptosis inhibitor survivin, TIAP
Gene ID 11799, 332
Modification Phosphorylated: Thr34
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide with a phosphorylated threonine (amino acid 34).
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Storage temperature 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge