Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CENPF Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Suggested positive control: HeLa and SK-N-SH cells. The kinetophore is a macromolecular structure that is associated with the centromeres of chromosomes and is responsible for establishing and maintaining the connections with the microtubules of the mitotic spindle. The proteins that reside within the chromosomal domain fall into two broad classes: those that associate with the centromere throughout the cell cycle and those that are found at the centromere in a cell cycle specific manner. Members of the first class include CENP-A, CENP-B, and CENP-C. The members of the second class include several ubiquitous cellular proteins such as calmodulin, tubulin, dynein and p34 cdc2 and also CENP-E and CENP-F. CENP-F appears to be the earliest member to interact with the centromere-kinetochore complex. CENP-F also shows a cell-cycle distribution that is both temporally regulated and diverse in terms of the structural components it localizes to and therefore may play a role in several mitotic events.
Type: Primary
Antigen: CENPF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Bovine
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µL 50 µl PIEAPA116826 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CENPF
Antigen name Centromere Protein F, 350/400kDa
Reaktivität Bovine, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms CENPF, CENP F Kinetochore Protein, CENF, Centromere Protein F, AH Antigen, Mitosin
Gene ID 1063
Konzentration 2.5 mg/ml
Immunogen A bacterial fusion protein from the C-terminus of CENP-F.
Purification Affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer PBS, 50% glycerol, 0.05% sodium azide
Lagertemperatur -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping