Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-ABCA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
ABCA1 is known to aggregate. DO NOT BOIL SAMPLES. Mutations in the ABCA1 gene (ATP-binding cassette transporter 1) have been reported in Tangier disease (TD). TD is an autosomal recessive disorder characterized by an absence of plasma HDL, cholesterol ester depositing in the reticulo-endothelial system and deviations in cellular lipid trafficking. ABCA1 mediates the apo-A1 associated export of cholesterol and phospholipids from the cell. It is expressed on the plasma membrane and the Golgi complex, and is regulated by cholesterol flux. Regulation of the cholesterol flux between HDL and macrophages is competitive between ABCA1 and SR-BI.
Type: Primary
Antigen: ABCA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster, Canine, Chicken, Human, Mustelid, Rat, Porcine, Mouse
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116789 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol ABCA1
Antigen name ATP Binding Cassette, sub-family A, member 1
Reaktivität Hamster, Mustelid, Mouse, Chicken, Dog, Rat, Human, Porcine
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel Shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms ABC-1, Cholesterol Efflux Regulatory Protein, ATP-binding Cassette 1, CERP, ABC 1, ATP-binding Cassette Transporter 1, ABC Transporter 1, ABC1
Gene ID 313210, 19, 11303
Konzentration 1 mg/ml
Immunogen Partial peptide sequence corresponding to a sequence between residues 1100-1300 of human ABCA1.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage Buffer PBS, 0.05% sodium azide
Storage temperature 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge