Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-GAPDH Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Prior to immunostaining paraffin tissues, antigen retrieval with sodium citrate buffer (pH 6.0) is recommended. Suggested positive control: antigen standard for GAPDH (transient overexpression lysate). GAPDH is a 146 kDa tetramer composed of four 30-40 kDa subunits. Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) is a metabolic enzyme responsible for catalyzing one step in the glycolytic pathway, the reversible oxidative phosphorylation of glyceraldehyde 3-phosphate. Because GAPDH as a protein expressed in large amounts and which is required at all times for an important house keeping functions, levels of GAPDH mRNA are often used as standards in studies of mRNA expression. Increasingly, scientists are making use of specific antibodies to GAPDH as loading controls for western blotting experiments. Apart from a role in glycolysis, GAPDH may have other roles such as in the activation of transcription. GAPDH is reported to bind to a variety of other proteins, including the amyloid precursor protein, mutations in which cause some forms of Alzheimer's disease, and the polyglutamine tracts of Huntingtin, the protein product aberrant forms of which are causative of Huntington's disease. Associations with actin and tubulin have also be reported. The protein may also have a role in the regulation of apoptosis, and interestingly migrates from the cytoplasm into the nucleus when cells become apoptotic.
Type: Primary
Antigen: GAPDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Primates, Rat, Mouse, Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µL 100 µl PIEAPA116777 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol GAPDH
Antigen name Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
Reaktivität Primates, Mouse, Rat, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms G3PD, GAPD, Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase, G3PDH
Gene ID 14433, 24383, 2597
Konzentration 0.2 mg/ml
Immunogen Residues between 150 and 200 of human Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GeneID 2597)
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.1% BSA, 0.09% sodium azide
Lagertemperatur 4° C, do not freeze
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge