Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-NEFM Chicken Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for NEFM (transient overexpression lysate). Neurofilaments can be defined as the intermediate or 10nm filaments found in specifically in neuronal cells. In the electron microscope neurofilaments appears as 10nm diameter fibres of indeterminate length which generally have fine wispy protrusions from their sides. They are found particularly abundantly in axons of large projection neurons. They probably function to provide structural support for neurons and their synapses and to support the large axon diameters required for rapid conduction of impulses down axons. They are composed a mixture of subunits which usually include the three neurofilament triplet proteins, known as NF-L, NF-M and NF-H. Neurofilaments may also include smaller amounts of peripherin, a-internexin, nestin and in some cases vimentin. Antibodies to the various neurofilament subunits are very useful cell type markers since the proteins are among the most abundant of the nervous system, are expressed only in neurons, and are biochemically very stable.
Type: Primary
Antigen: NEFM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Mouse, Chicken, Feline, Fish, Human, Rat
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
250 µL 250 µl PIEAPA116758 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol NEFM
Antigen name Neurofilament, Medium chain
Reaktivität Chicken, Rat, Human, Mouse, Feline, Fish
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Chicken
Isotyp IgY
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms NFM, NF-M, NEF3, neurofilament medium polypeptide, neurofilament 3, NMC,160 kD neurofilament protein
Gene ID 396206, 4741, 24588, 101081291, 18040
Immunogen The C-terminal extension of rat NF-M (KE segment)
Purification Ammonium sulfate precipitation
Form Liquid
Storage buffer PBS, 10mM sodium azide, pH 7.2
Lagertemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge