Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-TACR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: Thermo Scientific
This antibody does not react with human samples and is not recommended for Western blot. The tachykinins belong to an evolutionary conserved family of peptide neurotransmitters that share the c-terminal sequence Phe-X-Gly-Leu-Met-NH2 and have an established role in neurotransmission. The mammalian tachykinins include substance P, neurokinin A (NKA) and neurokinin B (NKB) which exert their effects by binding to specific receptors. Tachykinin peptides are important in the mediation of many physiological and pathological processes including inflammation, pain, migraine headache and allergy induced asthma. Three tachykinin receptor types have been characterized, NK-1, NK-2 and NK-3 which have preferential affinities for SP, NKA and NKB respectively. All three receptors share a high degree of sequence homology, have seven transmembrane spanning domains and similar signal transduction mechanisms (e.g. G-protein coupled activation of phospholipase C).
Type: Primary
Antigen: TACR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Ovine, Guinea Pig
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
150 µL 150 µl PIEAPA116714 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol TACR3
Antigen name Neurokinin B Receptor
Reaktivität Ovine, Rat, Guinea Pig, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms NK3 receptor, Neuromedin K Receptor, NK3R TAC3R, TAC3RL, TACR3, Tachykinin receptor 3, Neurokinin B receptor
Gene ID 24808, 21338, 100135627
Format whole serum
Immunogen Raised against a synthetic peptide at the c-terminus of rat NK-3 conjugated to bovine thyroglobulin.
Form Liquid
Storage Buffer whole serum, 0.1% sodium azide
Storage temperature -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Transporttemperatur Ice
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge