PCR Workstation Pro
Lieferant: Avantor
Peqlab Pro
PEQL90-UV/PCR2-US PEQL90-UV/PCR2-UK
PCR Workstation Pro
Dunstabzugshauben und Verkleidungen PCR-Arbeitsstationen und -Abzüge
Die PCR Workstation Pro bietet einen doppelten Kontaminationsschutz durch die UV-Inaktivierung von Schadstoffen in der Luft und auf Oberflächen und stellt somit einen idealen Arbeitsplatz für die PCR-Probenvorbereitung und andere sensitive Protokolle dar.
  • Aktive Dekontamination der Arbeitsfläche durch UV-Bestrahlung während der arbeitsfreien Zeit
  • Zusätzliche Inaktivierung aerosolgebundener Schadstoffe durch abgeschirmten UV-Luftumwälzer während des Betriebs
  • Antimikrobielle Arbeitsfläche aus Edelstahl vermeidet Verunreinigungen
  • Funktionsanzeige für den Schlauch des UV-Luftumwälzers
  • Zeigt die Betriebszeit der UV-Röhren an und ermöglicht so den rechtzeitigen Austausch der Röhren um eine konstante UV-Intensität zu bieten
  • Programmierbarer Dekontaminationsbetrieb außerhalb der Geschäftszeiten
  • Herausnehmbare Einlegeböden bieten zusätzlichen Stauraum für Reaktionsgefäße, Pipetten oder Racks auf der Rückwand
  • Vier interne Steckdosen zum Betreiben von Laborgeräten wie Minizentrifugen oder Vortexern ermöglichen die Kombination mehrerer Arbeitsschritte ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs
  • Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus stoppt die UV-Strahlung, wenn die Frontplatte geöffnet wird
Großer Arbeitsbereich für stressfreies Arbeiten: Mit reichlich Platz und der Möglichkeit zur Unterbringung von Tischgeräten können mit der PCR Workstation mehrere Arbeitsschritte hintereinander und ohne Ortswechsel durchgeführt werden, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination minimiert wird.
Aufbau: Das Edelstahlgehäuse, die Vorder- und Seitenwände aus 8-mm-Makrolon® schützen vor UV-Strahlung.
Standards: TÜV geprüft, zertifizierte Sicherheit; Made in Germany.