RNAPure™, peqGOLD
PEQL30-1010EA 149 EUR
PEQL30-1010
RNAPure™, peqGOLD
Gebrauchsfertiges Reagenz für die schnelle und einfache Extraktion von hochwertiger Gesamt-RNA. Enthält Phenol und Guanidinisothiocyanat.
  • Für kleine und große Mengen an Ausgangsmaterial geeignet
  • Zuverlässig und reproduzierbar mit höchster Reinheit und Qualität