Mikrobieller Luftkeimsammler, RCS® High Flow Touch
Lieferant: Merck
BTSM1.44194.0001EA 8060 EUR
BTSM1.44194.0001
Mikrobieller Luftkeimsammler, RCS® High Flow Touch
Probenehmer Luftkeimsammler
Der High Flow Touch Luftkeimsammler wurde entwickelt, um eine hohe Produktqualität und ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.
  • Beständig gegenüber üblichen Sterilisierungs- und Desinfektionsverfahren
  • Kurze Sammelzeiten sowie einfache Handhabung
  • Komfortable Programmierung mit einer einfachen Berührung
  • Benutzerdefinierte Optionen: Individuelle Einstellung von Sammelvolumen, Verzögerungszeit, Intervall-Sammlung
  • Tragbares, batteriebetriebenes und leichtes Gerät
Bestellinformation: Inklusive Netzteil, seriellem RS232-Schnittstellenkabel, USB-Adapter, RCS® Management Software, Rotor, Schutzkappe, Tragekoffer, Kalibrierzertifikat, Kurzanleitung und Bedienungsanleitung.