Feuchtemessgerät für Holz und Baumaterialien, zerstörungsfrei, Testo 616
Lieferant: Testo
TEST0560.6160EA 297 EUR
TEST0560.6160
Feuchtemessgerät für Holz und Baumaterialien, zerstörungsfrei, Testo 616
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Das professionelle Feuchtemessgerät testo 616 bietet eine präzise und zerstörungsfreie Methode zum Messen des Feuchtegehalts in Holz und Baumaterialien und überwacht den Trocknungsprozess nach Wasserschäden.
  • Zuverlässige und schnelle Erfassung der Feuchte in Holz und Baumaterialien
  • Zerstörungsfreie, präzise Messungen bis zu einer Materialtiefe von 5 cm
  • 10 charakteristische Kurven für verschiedene Baumaterialien und Hölzer
  • Hintergrundbeleuchtetes Display, Haltefunktion, min/max Speicher, ergonomisches Design
  • 9-V-Blockbatterie für 60 Stunden Batterielebensdauer
Zur Messung wählen Sie einfach die entsprechende Kennlinie aus und legen die Messkralle auf das gewünschte Material. Das Gerät zeigt Ihnen die Materialfeuchte in Gewichtsprozent verglichen zur Trockenmasse. Per Knopfdruck halten Sie das Ergebnis in Ihrem Gerät fest.
Obwohl die Messkralle nur auf der Materialoberfläche, beispielsweise an der Wand, auf dem Boden oder der Holzbohle aufliegt, kann sie die Feuchte im Materialinnern in einer Messtiefe von bis zu 5 cm erfassen.
10 charakteristische Kurven:
Weichholz
Hartholz
Pressspan
Anhydrit-Estrich
Zement-Estrich
Kalksandstein
Porenbeton
Beton
Hoch isolierender Ziegel
Vollziegel
* Holz
**Baumaterialien
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind Batterie und Kalibrierprotokoll enthalten.