Actero™ MediaBox™
Lieferant: FoodChek Systems
710-1622EA 203 EUR
FCHKFCM-045 FCHKFCM-046
Actero™ MediaBox™
Die Actero™ MediaBox™ ist die Lösung für Labors, die Flüssigmedien bei Bedarf benötigen. Die zum Patent angemeldeten Actero™ ELITE Anreicherungsmedien repräsentieren verbesserte Formulierungen, die die erforderliche Anreicherungszeit auf ein branchenführendes Minimum reduzieren.
  • Sterile Medien in einer leicht zu handhabenden, stapelbaren Aufbewahrungsbox
  • Gebrauchsfertige flüssige Nährmedien, die in verschiedenen Größen erhältlich sind