Digitaler Blockthermostat, kompakt
Lieferant: Thermo Scientific
460-0283EA 471 EUR
460-0283 460-0284
Digitaler Blockthermostat, kompakt
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Diese vielseitigen digitalen Blockthermostate bieten eine gute Temperaturgenauigkeit und -konstanz für reproduzierbare Ergebnisse. Die Geräte sind kompakt, leicht, platzsparend und verfügen über eine digitale Temperaturregelung. Ideal für die Probenvorbereitung, Enzymkonservierung, DNA-Amplifikation und Enzym-Substrat-Reaktionen.
  • Integrierter Temperaturfühler ermöglicht hervorragende Temperaturgenauigkeit und -regelung
  • Für eine präzise Temperaturregelung entwickelt
  • Schnelle Heizrate
  • Mehrere Kombinationen verschieden großer Blöcke für eine maximale Schlauchgrößen-Vielseitigkeit bei Versuchsverfahren
  • 12 V Niederspannungsversorgung
Lieferumfang: Lieferung mit Blockentnahmewerkzeug und Plastikdeckel, aber ohne Blöcke, diese müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten Hinweise: Temperaturkonstanzwert liegt bei 37 °C.
* RT = Umgebungstemperatur
** S - 1 Block, 2×½ Blöcke, 4×¼ Blöcke oder 1×½ Block plus 2×¼ Blöcke
*** D - 2 Blöcke, 4×½ Blöcke, 8×¼ Blöcke oder eine Kombination