Kapillarsäulen, DB-1
Lieferant: Agilent Technologies
HEWL121-1043EEA 1249 EUR
HEWL121-1043E HEWL126-1013 HEWL123-1012LTM HEWL126-1012 HEWL122-106E HEWL127-100ALTM HEWL123-106BE HEWL122-10G3 HEWL123-1035LTM HEWL127-1012 HEWL128-1022 HEWL127-1013 HEWL123-1062E HEWL122-1062 HEWL122-1061 HEWL123-1015LTM HEWL123-1032LTM HEWL127-1023 HEWL123-103BLTM HEWL127-1022 HEWL121-1022LTM HEWL123-1063E HEWL128-1034 HEWL121-101ALTM HEWL122-1012LTM HEWL127-1012E HEWL123-1013 HEWL123-1014 HEWL123-1011 HEWL123-1012 HEWL127-1023LTM 558-0371 HEWL123-1015 HEWL122-103ELTM HEWL128-1022LTM HEWL127-1013E HEWL127-100A HEWL123-1022 HEWL121-1013LTM HEWL122-1032LTM HEWL121-1012E HEWL128-1052 HEWL123-1026 558-0360 HEWL123-1027 558-0361 558-0362 HEWL122-1052 HEWL123-1033E HEWL123-1031 HEWL123-1032 HEWL127-1022E HEWL121-1012LTM HEWL123-1035 HEWL127-1046E HEWL123-1033 HEWL123-1034 HEWL123-102F HEWL122-1033LTM HEWL121-1022 HEWL121-1023 HEWL123-103B HEWL123-103E HEWL122-1022 HEWL122-1033E HEWL12A-1015LTM HEWL127-1023E HEWL123-1011LTM HEWL122-103E HEWL121-1022E HEWL121-1012 HEWL121-1013 HEWL122-1033 HEWL122-1032E HEWL125-1032 HEWL122-1031 HEWL121-101A HEWL123-1052 HEWL123-1055 HEWL123-1056 HEWL121-1043 HEWL123-1033LTM HEWL123-105C HEWL121-1023LTM HEWL127-1013LTM HEWL123-105F HEWL123-1064E HEWL123-1064 HEWL123-1065 HEWL123-1062 HEWL123-1063 HEWL122-10AE HEWL123-103ELTM HEWL128-1012LTM HEWL12A-1015 HEWL123-1061 HEWL123-106E HEWL123-106B HEWL127-1046 HEWL123-106G HEWL122-1011 HEWL122-1013 HEWL128-1012 HEWL127-1043 HEWL123-1065E HEWL122-1022LTM
Kapillarsäulen, DB-1
Chromatographiesäulen
Diese Säulen enthalten 100% Dimethylpolysiloxan.
  • Unpolar
  • Sehr geringe Ausblutungseigenschaften, ideal für GC/MS
Max. Temperatur: -60 bis 325/350 °C