Sie suchten nach: Abklatschplatten für die Mikrobiologie
20  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: In zwei Packungsgrößen lieferbar: dreifach verpackte (24er-Packung) und doppelt verpackte (30er-Packung). Die Platten sind in einer Blisterpackung mit...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Abklatschplatten sind ideal zur Überprüfung der mikrobiologischen Kontamination von Oberflächen und Luft (unter Verwendung eines Luftkeimsammlers) in ...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Abklatschplatten mit dreifacher, steriler Verpackung und einrastbarem Deckel eignen sich besonders für die Umgebungskontrolle von Luft, Oberfläc...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die Produkte werden aus Medien von höchster Qualität hergestellt. Sie werden gezielt ausgewählt und entsprechen der ISO 11 133 (Lebensmittelmikrobiolo...
Artikel-Nr: (710-0961)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der Contact Weight ermöglicht den Anwendern von Abklatschplatten eine standardisierte mikrobiologische Überwachung der Oberfläche. Der Druck auf die P...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Beschreibung: Contact plate, MacConkey agar No3, Verwendung: Enterobacteriacaeae
Lieferant: LIOFILCHEM S.R.L.
Beschreibung: The peelable blister pack fulfills the highest quality and protection standards for the plate. The blister pack, produced fully automatically and in c...
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: 3M™ Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold Count Plates simplify and accelerate detection. Featuring a new indicator technology that makes colonies easier to...
Lieferant: LIOFILCHEM S.R.L.
Beschreibung: The new peelable blister pack fulfills the highest quality and protection standards for the plate. The blister pack, produced fully automatically and ...
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: The 3M™ Petrifilm™ Lactic acid bacteria count plate is a time-saving, sample-ready plate designed to determine total lactic acid bacteria populations ...
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: 3M™ Petrifilm™ Rapid coliform count plates are designed to provide fast, accurate results in detecting coliform contamination.
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: The 3M™ Petrifilm™ High-sensitivity coliform count plate accommodates 5 ml samples and detection of low levels of confirmed coliforms in 24 hours.
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: 3M™ Petrifilm™ Rapid E. coli/coliform count plates provide a cost-effective, convenient and reliable method for testing equipment, raw material...
Lieferant: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Beschreibung: Compact Dry ist eine gebrauchsfertige Testmethode in stabilem Kunststoff mit Deckel zur Kultivierung und Auszählung von Mikroorganismen in Lebensmitte...
Artikel-Nr: (APPC433745.0922)
Lieferant: PanReac AppliChem
Beschreibung: Violet red bile glucose agar (VRBG) is used as a culture media for microbiology.
VE: 1 * 30 ST
Lieferant: BALIS
Beschreibung: Abklatschplatte, Cost-Agar
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom