VWR® Traceable® logger trac, Temperatur- und Feuchtelogger
Lieferant: VWR
VWR® Traceable®
620-2325EA 438 EUR
620-2670 620-2325 620-2326
VWR® Traceable® logger trac, Temperatur- und Feuchtelogger
Datenlogger
Diese mobilen Logger werden Lieferungen beigelegt, um die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufzuzeichnen. Sie bieten vollständige Flexibilität. Das Aufzeichnungsintervall kann benutzerdefiniert basierend auf der gewünschten Aufzeichnungsdauer (von 4 Stunden bis 365 Tage) oder dem gewünschten Zeitintervall (von alle 2 Sekunden bis alle 24 Stunden) eingestellt werden. Um sicherzustellen, dass keine Daten verloren gehen, sobald der Speicher voll ist, stoppt das Thermometer/Hygrometer die Aufzeichnung von Daten (Daten werden nicht überschrieben).
  • Vom Benutzer wählbare Feuchtigkeits-/Temperaturparameter (hohe und niedrige Werte) in 1,0%- bzw. 1,0 °C-Schritten
  • Anzeige der kumulativen Alarmdauer
  • Anzeige: Aktuelle relative Luftfeuchtigkeit (RH) und Temperatur, erreichte Min.-/Max.-Temperatur, kumulative Betriebsdauer
Standards: ISO/IEC 17025 Kalibrierlabor, Akkreditierung von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Das Starter-Kit umfasst einen Traceable® logger trac Datenlogger, ein Datenerfassungskabel, ein MaxiThermal Softwarepaket, eine Batterie und ein Traceable® Kalibrierzertifikat.