PerfectBlue™ Gelsystem Mini S
PEQL40-0708EA 436 EUR
PEQL40-0708
PerfectBlue™ Gelsystem Mini S
Das kleinste aller PerfectBlue™ Elektrophorese-Systeme, das Mini S, kann für bis zu 24 Proben verwendet werden und ermöglicht eine reproduzierbare und schnelle Auftrennung. Dieses Modell beinhaltet alle Features der größeren Modelle, einschließlich des Gießen der Gele direkt in der Kammer und eingebetteter Platinelektroden, es wird betriebsfertig mit Deckel, Stromkabeln, 2 Kämmen und Gelträger mit leicht abzulesendem Lineal geliefert.
*Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ca. 5 mm
Bestellinformation: Das System ist standardmäßig mit 2 Kämmen (6 und 10 Zähne, 1,5 mm dick) ausgestattet.