Digitaler Timer, ein Kanal
609-0186EA 12.7 EUR
VWRI609-0186
Digitaler Timer, ein Kanal
  • Format: 12/24 Stunden
  • Countup und Countdown für 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
  • Separate Stunden, Minuten, Sekunden, Start/Stop und Resetfunktion
  • Speicherfunktion
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung mit faltbarem Tischständer, magnetischer Halterung, 1,5 V LR44-Batterie und Kalibrierzertifikat.