Augenduschen, zur Wandbefestigung
Lieferant: asecos
MSGA26734EA 227.5 EUR
MSGA26734
Augenduschen, zur Wandbefestigung
Diese Augenduschen verfügen über einen Griff aus Glasfaser-verstärktem Polyamid, Duschköpfe mit Gummi-Schutz, Leckage-getestete Deckel und Staubkappen. Für die Befestigung an der Wand.
  • Duschköpfe mit großem Spülbereich
  • 20° geneigt in Richtung des Nutzers
  • Arretierende Auslösetaste
  • Ventil bleibt offen nach der ersten Benutzung
  • Staubschutzkappen fallen einfach ab während der Benutzung
  • Flexibler Schlauch, Edelstahlummantel, Länge 1,5 m
Geeignet für Druck bis zu 10 bar
Integrierter Druchflussregulator: 8 l/min pro Duschkopf
Standards: EN 15154 Teil 2, EN 1717