Rotationsverdampfer, Hei-VAP Value Digital
Lieferant: Heidolph
Hei-VAP
HEID560-01602-04EA 3460 EUR
HEID560-01602-04 HEID560-01302-03 HEID560-01302-04 531-0976 531-0977 HEID560-01317-04 531-0974 HEID560-01317-03 531-0975 531-0978 HEID560-91302-00 HEID560-01602-03 HEID560-01512-03 HEID560-01512-04 HEID560-81312-00 HEID560-01112-03 HEID560-01502-03 HEID560-01502-04 HEID560-01112-04 HEID560-01612-04 HEID560-01312-03 HEID560-01612-03 531-0972 531-0973 HEID560-01312-04 531-0971 HEID560-01307-04 HEID560-01307-03 HEID560-01307-00 HEID560-01102-03 HEID560-01102-04
Rotationsverdampfer, Hei-VAP Value Digital
Verdampfer Rotationsverdampfer
Die Hei-VAP-Value-Modelle mit manuellem Handlift sind ideal für alle Standardanwendungen. Die reduzierte Bedienoberfläche ermöglicht eine einfache Bedienung durch die direkte Steuerung der Prozessparameter über Einstellknöpfe.
  • Mit digitaler Anzeige für die exakte Einstellung und Anzeige der Soll- und Ist-Heizbadtemperatur
  • Direkte Steuerung von Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur durch Drehknöpfe am Bedienpanel
  • Neigungswinkel und Höhenanschlag des Verdampferkolbens können individuell eingestellt werden
  • Patentierte Kolbenklemme Easy-Clip ermöglicht ein einfaches Abnehmen der Kolben durch die integrierte Abdrück-Funktion
  • Abnehmbares Panel in neuem Design, für die sichere und bequeme Bedienung außerhalb geschlossener Abzugshauben
  • Höchste Sicherheit durch separaten Ein/Aus-Schalter für kontrollierte Heizfunktion mit Leuchtanzeige bei aktivem Aufheizen
  • FDA-konforme, transparente und UV-resistente Vakuum- und Kühlflüssigkeitsverschlauchung mit höchster chemischer Beständigkeit
210-°C-Sicherheits-Heizbad verfügt über Tragegriffe und Ausgießer und schaltet bei Wassermangel sowie bei 5 °C Übertemperatur komplett ab. Die Kabelverbindung mit Schutzklasse IP 67 schützt vor Korrosionen und Kurzschlüssen.
Glassatz G1
Diagonalkühler für alle Standarddestillationen; die preisgünstige Variante.
Glassatz G3
Vertikalkühler für alle Destillationen, die platzsparende Variante; auch als XL Kühler erhältlich (Kühlfläche von 2200 cm² erreicht bis zu 40% höhere Verdampfungsraten)
Glassatz G5
Für tiefsiedende Lösungsmittel; Trockeneiskühler
Glassatz G6
Vertikalkühler; Mittelstück mit Ventil für Rückflussdestillationen
Lieferumfang: Lieferung mit Wasser-/Ölbad, 1-L-Verdampferkolben (29/32), 1-L-Auffangkolben (35/20) sowie Laborkühler-Glassatz.
Bitte beachten: Vakuumquelle, Vakuum-Rückschlagventil und Kühsystem werden für die Anwendung benötigt, sind aber nicht im Lieferumfang der Standard-Einheiten enthalten. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Informationen und eine ausführlichere Beratung.
Bitte beachten * Mit transparenter Kunststoffbeschichtung