Dewar-Gefäße für Flüssigstickstoff mit engem Hals für längere Haltezeit, B Serie
478-0598EA 1180 EUR
VWRI478-0598 VWRI478-0599 VWRI478-0600 VWRI478-0597
Dewar-Gefäße für Flüssigstickstoff mit engem Hals für längere Haltezeit, B Serie
Behälter aus Aluminium für die Lagerung in Kanistern. Diese Generation von Behältern mit „langen Haltezeiten“ eignet sich ideal für den Einsatz in der Biologie, Forschung, pharmazeutischen und medizinischen Bereichen und in der Viehzucht. Die Behälter können zur Lagerung von Pailletten oder Kryoröhrchen verwendet werden. Die Tanks werden aus Aluminium gefertigt, mit sehr engem Hals aus Glasfaser/Epoxidharz.
  • Speziell konzipiert für die Viehzucht (AI), Biowissenschaften und IVF
  • Kanisterlagerungssystem für die Lagerung von Proben in Pailletten (oder Kryoröhrchen)
  • Einige Modelle bieten die Möglichkeit für einen Kanister mit 2 Lagen an Pailletten oder für lange Halter für Kryoröhrchen
  • Die mehrschichtige Hochvakuum-Superisolierung des Innenraums begrenzt die Stickstoffverdampfung
  • Die Proben werden in runden Edelstahlkanistern (im Lieferumfang enthalten) direkt im Inneren des Behälters platziert
  • Für die Sicherheit des Benutzers und um Verschüttungen zu vermeiden haben die Behälter eine Deckelverriegelung, die auch mit einem Vorhängeschloss gesichert werden kann
Standards: Die Behälter werden in Frankreich nach den höchsten Qualitätsnormen hergestellt. Alle Einheiten der B 2000 Serie haben die CE-Kennzeichnung und entsprechen der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG.