VWR®, Ballonflaschen, Weithals
Lieferant: VWR
VWR®
216-0882EA 155 EUR
216-0882 216-0820
VWR®, Ballonflaschen, Weithals
Flaschen Ballons
HDPE, braun.
  • Kompatibel mit austauschbaren auslaufsicheren VersaCap Adaptern
  • Mit weitem Hals für einfaches Befüllen und Reinigen
  • Der Körper der Ballonflasche zeichnet sich durch Merkmale aus, die dem Benutzer das Halten und die Handhabung während des Hebens, Füllens und Ausgießens erleichtern
Diese braunen Ballonflaschen entsprechen den Anforderungen von USP 671 für Lichttransmission, um die sichere Lagerung von lichtempfindlichen Substanzen zu gewährleisten. Die HDPE-Ballonflaschen bestehen aus einem chemikalienbeständigen, der FDA entsprechenden Kunststoff der USP Klasse VI und eignen sich somit ideal für die meisten Puffer und Reagenzien sowie Pulver und Feststoffe.