VWR®, LED-beleuchtete Tischlupe
Lieferant: VWR
630-1086EA 16.2 EUR
630-1086
VWR®, LED-beleuchtete Tischlupe
Lupen
Diese Tischlupe eignet sich ideal für Routine-Laboranwendungen, sowie für Arbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, und sogar zum Lesen. Die gute Sicht wird durch zwei leistungsstarke LEDs unterstützt.
Lieferumfang: Zwei LEDs und Batterien sind im Lieferumfang enthalten.