Mini-Sprühtrockner B-290
Lieferant: Büchi
BUCH044700EA 0 EUR
BUCH044700 BUCH044699
Mini-Sprühtrockner B-290
Sprühtrockner
Der Mini-Sprühtrockner B-290 ist zur Visualisierung und Prüfung des Spray-Trocknungsprozesses für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten, wie Pharma, Materialien, Chemie, Lebensmittel, Futtermittel, Getränke usw. vorgesehen. Die Advanced-Modelle ermöglichen die sichere Arbeit mit Säuren, organischen Lösungsmitteln oder Mischungen aus wässrigen und organischen Lösungsmitteln in Kombination mit inerten Atmosphären und dem folgenden Zubehör: Inert Loop B-295 und Entfeuchter B-296.
  • Integrierte Düse für 2 Flüssigkeiten
  • Die Innenseite des Glaszyklons ist mit einer elektrisch leitfähigen Beschichtung beschichtet, die eine elektrostatische Aufladung des Produkts verhindert
  • Das Glasgerät kann einfach zusammengesetzt und für die Reinigung auch einfach auseinandergebaut werden
  • Betrieben mit Druckluft oder Stickstoff, 200–800 l/h, 5–8 Bar