Kieselgel, BAKER ANALYZED® 60 - 200 mesh für Säulenchromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3414-01EA
396
EUR
3414-05
3414-01
Kieselgel, BAKER ANALYZED® 60 - 200 mesh für Säulenchromatographie, J.T.Baker®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1710 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 REACH: 01-2119379499-16 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Toluene Absorption | Passes Test |
Loss on Ignition | ≤ 10.0 % |
Alcohol-Ether Soluble Substances | ≤ 0.10 % |
Bulk Density (g/cc), For Information Only | |
Mesh - On U.S. No. 60 Sieve | ≤ 15 % |
Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve | ≤ 15 % |