Tupfer, mit Baumwoll-Köpfen
Lieferant: Texwipe
STX705P STX705W
115-1881EA 67 EUR
115-1881 115-1882
Tupfer, mit Baumwoll-Köpfen
Tupfer Reinigungstupfer
Sterile Baumwolltupfer aus 100% Baumwolle nach USP. Mit wasserhaltigem Klebstoff fest an einem Stiel befestigt. Unter Einhaltung enger und einheitlicher Toleranzen mittels hochpräziser automatisierter Verfahren hergestellt.
  • Gammabestrahlte, vorsterilisierte Tupfer machen die Neuverpackung, Dokumentation und Validierung autoklavierter Tupfer überflüssig
  • Chargennummer und Haltbarkeitsdatum auf jeder Packung und im Barcode für Bestandskontrollen enthalten
  • Konformitätsbescheinigung zur Bestätigung der Übereinstimmung der Strahlendosis mit den Spezifikationen
  • Transparente Verpackung, die zudem die Integrität der Versiegelung erkennen lässt
Verpackung: Einfach zu öffnende, einzeln verpackte Tupfer gewährleisten die Sterilität am Verwendungsort.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904