Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (1)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "Scheuerbürsten"
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/44/18709644.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (PPSA3590500)
Lieferant:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung:   Hand brush with long handle for hygienically sensitive areas.
VE:  null
Lieferant:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beschreibung:   Joint scrubber/brush for gaps in hygienically sensitive areas.
Artikel-Nr: (MICRBRWH-30)
Lieferant:  MICRONOVA
Beschreibung:   Bürste, Für: Valve, Valve brush, autoclavable, Material: Nylonborsten, Ø Kopf: 102 mm, Gesamtlänge: 762 mm, Stiel: Kunststoffgriff
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (VILE145873)
Lieferant:  FHP VILEDA SCS
Beschreibung:   Bürste, Für: Hygiene, Hygiene hand Brush, filaments Ø 0,50 mm, Stiel: Kunststoffgriff
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (NEOL2-3275)
Lieferant:  NEOLAB
Beschreibung:   Bürste, Scrubbing brush, without handle, Gesamtlänge: 220 mm
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KINGVI00392)
Lieferant:  KING DISPOSABLES
Beschreibung:   These brushes include plastic frame with white and blue PBT bristles.
VE:  1 * 10 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 6  von 6