Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (16)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Präzisionsbürsten
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18709627.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Q Path NovaBrush® sind Einweg-Bürsten für die Entnahme von endo- bzw. exozervikalen Zellen. Die Q Path NovaBrush® 1 eignet sich aufgrund der Form...
Artikel-Nr: (129-0597)
Lieferant:  MICRONOVA
Beschreibung:   Precision brush, Floor drain brush handle, 91 cm, printed with "For Floor Drain Use Only" , Material: -
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  DELTALAB
Beschreibung:   These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Artikel-Nr: (MORT337006)
Lieferant:  MORTON MEDICAL LTD
Beschreibung:   This cytological brush brings higher diagnostic accuracy than conventional methods which may allow earlier detection of cervical neoplasma. It is a hi...
VE:  1 * 100 ST
Lieferant:  MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Beschreibung:   Das Biopsy Material wird zwischen zwei Plättchen gelegt und kann so normal genutzt werden.
Lieferant:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung:   Brush with light natural bristles and soft wool tip, with galvanized iron thread handle.
Lieferant:  ROVERS BV
Beschreibung:   The reliability of smears obtained by the Cervex-Brush® reduces the need for repeat testing. Cell collection with the Cervex-Brush® provides a clear ...
Lieferant:  KLINIPATH
Beschreibung:   Precision brush, Cervical brush, blue and white, Cervex Brush®
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 8
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping