VWR®, Immersionsöl
Lieferant: VWR
VWR®
630-1808EA 27.9 EUR
630-1808
VWR®, Immersionsöl
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Immersionsöl wird zur Erhöhung der Mikroskopauflösung verwendet.
  • Zum Tauchen der Objektivlinse und der Proben
  • Transparentes Öl mit hohem Brechungsindex
  • Erhöhung der numerischen Apertur der Objektivlinse