Gasbürette, Hempel, Genauigkeitsklasse A
Lieferant: Witeg
WITG2.972.000EA 108.8 EUR
WITG2.972.000
Gasbürette, Hempel, Genauigkeitsklasse A
Büretten
Gasbürette, Genauigkeitsklasse A.
  • Mit widerstandsfähiger DIFFICO-Graduierung
  • Hauptpunkte-Ringteilung
  • Standfuß aus Eisen