Das zweischichtige LabSorb Ultra Papier schützt Labortischflächen und Arbeitsbereiche vor verschütteten Chemikalien, korrosiven Materialien sowie toxischen, infektiösen oder radioaktiven Substanzen. Flüssigkeiten werden schnell in der oberen Schicht aus Cellulosematerial aufgenommen. Eine dünne Beschichtung aus Polyethylen, die als Träger für die absorbierende Schicht dient, verhindert ein Durchsickern zur Oberfläche des Arbeitstisches.
- Obere Schicht besteht aus äußerst saugfähiger Cellulose, die Flüssigkeiten schnell einschließt
- Untere Schicht ist eine undurchlässige Polyethylen-Beschichtung, die eine Kontamination der abgedeckten Oberfläche verhindert
- Höchstes Aufnahmevermögen
- Kann mit Desinfektionsmitteln behandelt werden, um biologische Kontaminationen zu verhindern
Dieses Papier kann für den Gebrauch in klinischen Laboren mit Desinfektionsmitteln behandelt werden, um biologische Kontaminationen zu verhindern. Die beschichteten Papiere eignen sich zum Auslegen von Chemikalienlagerbereichen, Laborschalen und Versuchstierkäfigen.
Grundgewicht: 187 g/m²
Wasseraufnahme: 300%