BLOT-FastStain™ ist ein einzigartiger Farbstoff für die reversible Proteinfärbung auf Nitrozellulose und PVDF-Transfermembranen. Er färbt ausschließlich Proteine und hinterlässt den Hintergrund absolut unberührt und brillant-weiß, was für eine gute Sichtbarkeit der Banden sorgt.
- Rapid and sensitive staining of proteins on Western blots.
- Reversible stain for protein membranes
- Compatible with PVDF and nitrocellulose membranes
- Detect >2ng protein
Schnelle und sensitive Färbung von Proteinen auf Western Blots.
Application: Staining of membranes for visualization of proteins onto the membrane after Western transfer and dot-blot applications
Bitte beachten Nicht kühl lagern.