L-Lysin, wasserfrei 98,5-102,0%, Bioreagenzien
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
(S)-(+)-Lysin
, (S)-(+)-2,6-Diaminocapronsäure
, L(+)-Lysin
, (S)-(+)-2,6-Diaminohexansäure
, H-Lys-OH
42307-1KGEA
0
EUR
42307-1KG
L-Lysin, wasserfrei 98,5-102,0%, Bioreagenzien
L-Lysin
Formel:
C₆H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 146,19 g/mol Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 196 °C |
MDL:
MFCD00064433 CAS-Nummer: 56-87-1 EINECS: 200-294-2 Merck Index: 12,05667 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on dried substance) | 98.0 - 101.5 % |
Appearance | Kristallines Pulver |
Colour | Weiss bis beige |
Cell culture toxicity | Passes test |
DNases | Nicht nachgewiesen |
Identification by IR | Entspricht to structure |
Proteases | Nicht nachgewiesen |
RNases | Nicht nachgewiesen |
Solubility (10 %) | Clear.complete.yellowish |
Spec. opt. rot.(25°C; 8 %; HCl 6N;dried) | 25.5 - 26.7 ° |
Heavy metals (as Pb) | Max. 15 ppm |
Ignition residue | Max. 0.1 % |
Water | Max. 2.0 % |
SO4 (Sulfat) | Max. 0.03 % |
Fe (Iron) | Max. 30 ppm |
Bioburden | Max. 100 CFU/g |
Endotoxin (1 %) (EU/mg) | Max. 0.1 EU/mg |