Reinigungstücher, MicroTuff plus
Lieferant: Vileda Professional
MicroTuff Plus
VILE111955EA 0 EUR
VILE111955 VILE111954
Reinigungstücher, MicroTuff plus
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
MicroTuff plus ist ein hochwertiges, gewirktes Mikrofasertuch aus 80% Polyester und 20% Polyamid. Es entfernt fettige Fingerabdrücke und hartnäckigen Schmutz ohne die Verwendung von Chemikalien. MicroTuff plus kann in Bereichen mit hoher Verschmutzung verwendet werden, wo häufige Reinigung und hohe Schmutzaufnahme die Hauptanforderungen sind.
  • Farbkodiert: Reinigung gemäß Hygienestandards, HACCP-Prinzipien können angewendet werden
  • Auch nach mehreren Waschzyklen entspricht der MicroTuff plus noch immer den hohen Anforderungen an professionelle Reinigung
  • Verwendbar als Allzweck-Mikrofasertuch für die Gebäudereinigung und Reinigungsarbeiten im Gesundheits- und HoReCa-Bereich
  • Geeignet für die Vorbehandlungsmethode sowie die Verwendung mit Eimer und aufgesprühtem Reinigungsmittel
  • Verwendbar auf allen Arten von Oberflächen