Safemount Q Path®
Lieferant: Avantor
VWR® Q path®
00647520.EA 312 EUR
00647520.
Safemount Q Path®
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Safemount Q Path® ist ein in einer PET-Flasche geliefertes Einbettmedium, das mit Safesolv kompatibel ist. Es klebt das Deckglas an den Objektträger und fixiert die Probe nach der Färbung in ihrer Position.
  • Braune Flasche
  • Leicht streichbar
  • Leicht mit einem Schwamm zu entfernen