Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
Sie suchten nach:
Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
18  Ergebnisse wurden gefunden
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  Deb-STOKO
Beschreibung:   Hypoallergener, auf Alkohol basierender Desinfektionsschaum für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für die Anwendung mit Latex- und...
Lieferant:  Deb-STOKO
Beschreibung:   Gel for optimal hand disinfection without water with simultaneous skin care by means of a moisturising complex. Effective against bacteria (including ...
VE:  1 * 4 ST
Lieferant:  Deb-STOKO
Beschreibung:   Antimicrobial active foam for use without water.
Lieferant:  Hartmann Bode
Beschreibung:   Sterillium® classic pure ist farbstoff- und parfümfrei und eignet sich deswegen besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut. Das Propanol-basier...
Lieferant:  Hartmann Bode
Beschreibung:   Propanol-basiertes Desinfektionsmittel für die Hände, nicht nur zur Verwendung im Operationssaal und auf der Station. Leicht zu verwendendes Produkt z...
Lieferant:  Hartmann Bode
Beschreibung:   Sterillium® Virugard ist ein ethanolbasiertes, hochwirksames, viruzides Händedesinfektionsmittel. Besonders geeignet für alle Bereiche mit einem erhöh...
Lieferant:  Hartmann Bode
Beschreibung:   Sterillium® med ist ein ethanolbasiertes Händedesinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion zum Einreiben mit guter Hautver...
Lieferant:  Hartmann Bode
Beschreibung:   Foot care, Spray, Desinfizierend, Cutasept® feet, Zerstäuber, Behältervolumen (ml): 250
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 18
  1  2  3  Nächste