Gut erkennbare Latzhosen, 1015 PLU
Lieferant: Fristads Kansas Group
Cordura®
KWIN101019171C156EA 116 EUR
KWIN101019171C156 KWIN101019271D92 KWIN101019171C154 KWIN101019271D96 KWIN101019171C64 KWIN101019171C66 KWIN101019171C60 KWIN101019171C62 KWIN101019271D108 KWIN101019171D116 KWIN101019271C44 KWIN101019171C148 KWIN101019171D112 KWIN101019171C146 KWIN101019271D100 KWIN101019271D104 KWIN101019271C48 KWIN101019171D96 KWIN101019271C46 KWIN101019171C152 KWIN101019171D92 KWIN101019171C150 KWIN101019271C52 KWIN101019171D104 KWIN101019271C50 KWIN101019171C46 KWIN101019171D100 KWIN101019271C56 KWIN101019171C48 KWIN101019271C54 KWIN101019271D112 KWIN101019271C146 KWIN101019271D116 KWIN101019171D108 KWIN101019271C148 KWIN101019271C150 KWIN101019171C44 KWIN101019271C58 KWIN101019271C62 KWIN101019271C60 KWIN101019271C66 KWIN101019171C56 KWIN101019271C64 KWIN101019171C58 KWIN101019271C152 KWIN101019271C154 KWIN101019271C156 KWIN101019171C52 KWIN101019171C54 KWIN101019171C50
Gut erkennbare Latzhosen, 1015 PLU
Arbeitskleidung
Diese Overalls bestehen aus verschiedenen Textilkombinationen. Das fluoreszierende Material ist wasserabweisend und besteht aus 80% Polyester und 20% Baumwolle. Die anderen Teile bestehen aus 65% Polyester und 35% Baumwolle mit einem weichen Flor auf der Rückseite. Die Verstärkung wird aus 100% Polyamid hergestellt.
  • Durchgehender Zwei-Wege-Frontreißverschluss, verstellbare Taille mit Knöpfen
  • Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, elastische Hosenträger, D-Ring am Bund
  • Zwei Fronttaschen, zwei Gesäßtaschen
  • Tasche am Hosenbein mit Patte und Klettverschluss, Telefontasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und Kunststoff-ID-Kartenhalter
  • Hammeröse, mit Cordura® verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, zwei Knöpfe und Ösen für zwei Fahrtenmesser
  • Verstärkte Oberschenkeltaschen mit kontrastierender Farbgebung, mit Cordura®-verstärkte Beinenden
  • Abgerundete Kniebereiche, mit Cordura® verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung für höhenverstellbare Kniepolster
Gewicht: 300 g/m²
Standards: EN 471 (2-2); OEKO-TEX® zertifiziert