Desinfektionsmittel, Korsolex® Endo-Disinfectant
Lieferant: Bode
BODE9720302EA 109 EUR
BODE9720302
Desinfektionsmittel, Korsolex® Endo-Disinfectant
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Korsolex® Endo-Disinfectant eignet sich zur chemo-thermischen Desinfektion von flexiblen und starren Endoskopen mittels automatisierten Verfahren.
  • Enthält 20% (w/w) Glutaraldehyd, Lösungsmittel, Komplexbildner und Korrosionsinhibitoren
  • Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid und viruzid gegen umhüllte Viren
  • Typische Anwendung: 1%ige Lösung für 5 Minuten bei 55 °C
  • pH-Wert: ca. 5 - 6