VWR® mySPEC, Mikrovolumen-Spektralphotometer
Lieferant: VWR
VWR®
732-2536EA 0 EUR
732-2536
VWR® mySPEC, Mikrovolumen-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer Biophotometer
mySPEC eignet sich für Konzentrations- und Reinheitsmessungen von Nukleinsäuren- und Protein-Mikrovolumen.
  • Großer dynamischer Bereich (2 ng/μl bis 15 μg/μl (dsDNA)) macht fehleranfällige Verdünnungen und Berechnungen überflüssig
  • Eigenständige Versionen mit 8,4"-Touchscreen ebenfalls erhältlich
  • Automatische Datenanalyse nach benutzerdefinierter Reinheitseinstellung
mySPEC Twin hat einen Küvettenanschluss, damit Zelldichtemessungen und enzymatische Messungen durchgeführt werden können. Sie kombinieren Mikrovolumen und Küvettenfunktion mit Temperaturregler (30 bis 40 °C) und Rührer (0; 50; 1.000 min-1).
Vorkonfigurierte Module für schnelle, vollautomatische Datenanalyse einschließlich Konzentration und Reinheit von RNA und DNA, Proteinmessungen (A280, Bradford, Lowry, BCA, Pierce 660), Bestimmung der Kennzeichnungswirksamkeit, colorimetrische Assays zu Enzymaktivitäten und Zelldichtemessungen.