VWR® WebSeal™, 96-Well-Mikrotiterplatten, PP, zertifiziert
Lieferant: VWR
VWR® WebSeal™
548-2401EA 274 EUR
548-2401 548-3371 548-2407 548-3391
VWR® WebSeal™, 96-Well-Mikrotiterplatten, PP, zertifiziert
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PP, unbeschichtet, unsteril, für die Chromatographie getestet und zertifiziert. Hergestellt aus hochreinem Harz mit sehr geringem Ausbluten und vollständig chargengeprüft mittels GC/MS auf organische extrahierbare Substanzen. Entwickelt für empfindliche Anwendungen, geringere Probenkonzentrationen, regulierte Labors und/oder TIC- und vollständige Chromatogramme.
  • Mikrotiterplatten sind chemisch und thermisch beständig und tolerieren Temperaturen von −80...+121 °C
  • Standardformat gemäß SBS- und ANSI-Norm für große Gerätekompatibilität
  • Ideal für pharmazeutische Anwendungen, Probenahme und Lagerung, kombinatorische Chemie- und HTS-Anwendungen
  • Wells mit U- und V-Böden für optimale Probenrückgewinnung