Oberflächenreiniger, s&m® Schaumreiniger A
Lieferant: Schülke
SCUE107404EA 351 EUR
SCUE107404
Oberflächenreiniger, s&m® Schaumreiniger A
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Alkalischer Schaumreiniger für Flächen, Anlagen und Geräte in der Lebensmittelherstellung.
  • Verwendbar mit heißem und kaltem Wasser
  • Hervorragend geeignet zum Entfernen von Verschmutzungen auf Oberflächen
  • Stabile Schaumqualität, auch auf vertikalen Oberflächen
  • Farbstoff- und parfümfrei
  • Typische Dosierung: 2%
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904