Flächendesinfektionsmittel, mikrozid® AF liquid
Lieferant: Schülke
SCUE109160EA 121 EUR
SCUE109160 SCUE109102
Flächendesinfektionsmittel, mikrozid® AF liquid
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Aldehydfreies Schnell-Desinfektionsmittel mit breitem biozidem Wirkungsspektrum, für medizinische Geräte.
  • Trocknet schnell ab, ohne Streifen zu hinterlassen
  • Gute Benetzungseigenschaften
  • Gebrauchsfertig