Flächendesinfektionsmittel, quartamon® med
Lieferant: Schülke
SCUE100108EA 220 EUR
SCUE100108 SCUE100110
Flächendesinfektionsmittel, quartamon® med
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
quartamon® med ist ein flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat auf der Basis quaternärer Ammoniumverbindungen und dient zur Desinfektion und Reinigung von medizinischen Geräten und allen Arten von Oberflächen.
  • Aldehydfrei
  • Wirksam gegen Bakterien, Pilze, Viren (z. B. , Herpes-simplex- und Papova-Virus, Hepatitis-B-Virus, HIV)